Learn More
Ansell HyFlex™ 11-730 Polyurethane-Coated Gloves with Intercept™ Technology
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Eine Kombination aus Komfort, sicherem Umgang und Schnittfestigkeit
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Ideal für den sicheren Einsatz bei Kontroll- und Handhabungs-/Montageanwendungen, bei denen scharfe Teilen berührt werden
- Für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 und A1:2009 |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Hand | Spezifisch |
Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
Größe | 6 |
Norm EN 388 | 4X43D |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metallbearbeitung, Teilemontage und Pressenspritzguss |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Serie | 11-730 |