Learn More
Ansell HyFlex™ 11-725 Polyurethane-Coated Cut-Resistant Lycra™ Gloves
19.26 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Ein ausgewogenes Verhältnis von Komfort, Fingerfertigkeit und sicherem Umgang
- Hohe Schnittfestigkeit für den sicheren Einsatz bei Anwendungen mit Kontakt mit scharfen Teilen
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Lycra™ in der Fütterung/Beschichtung verbessert die Fingerfertigkeit und Passform.
- Für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Weiß |
Hand | Spezifisch |
Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
Größe | 6 |
Norm EN 388 | 4342B |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage, Bau, Wartung und Metallherstellung |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Serie | 11-725 |