Learn More
Ansell HyFlex™ 11-724 Lycra™ Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung und Intercept™ Technologie
Click to view available options
6
Beschreibung
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Optimale Griffsicherheit bei trockenen bis leicht öligen Teilen für ein sicheres Arbeiten in verschiedensten Umgebungen
- Die Beschichtung verbirgt Flecken in schmutzigen Umgebungen
- Die widerstandsfähige Beschichtung verhindert Abrieb und verlängert die Haltbarkeit der Handschuhe
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 6 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Weiß |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spezifisch |
Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
Größe | 6 |
Norm EN 388 | 4342B |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage, Maschinen, Gerätebetrieb und Metallherstellung |