Learn More
Ansell™ HyFlex™ Leichte graue und schwarze Handschuhe der Serie 11-601 aus Polyurethan
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Beschreibung
- Für die Montage von kleinen Teilen wie kleinen Lagern, Gelenken und Federn
- Einlage aus Nylon
- Gestrickter Aufbau
- Beschichtung aus Polyurethan
- Handflächenbeschichtung
- Strickbündchen
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Polyurethan |
Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE III,-EN 388: 3121, ANSI, CE-Kennzeichnung |
Stulpenmaterial | Polyurethan |
Coating Material | Polyurethan |
Produkttyp | Leichte Handschuhe |
Größe | 10 |
Modell | 11-601 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidung | Nylon |
Handflächentyp | Handfläche beschichtet |