Learn More
Ansell HyFlex™ 11-528 Cut-Resistant Polyester Spandex Gloves with Intercept Technology™
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Der glasfaserfreie Träger bietet einen verbesserten Schnittschutz
- Erhöhte Flexibilität für mehr Bewegungsfreiheit und Tastsensibilität bei der Handhabung kleiner Teile
- Griffleistung für sicheres Handling bei trockenen bis leicht öligen Anwendungen
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Die Nitrilschaumbeschichtung bietet eine Abriebfestigkeit der Klasse 4 gemäß ANSI
- DMF-frei
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Coating Material | Nitril |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spezifisch |
Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
Größe | 6 |
Norm EN 388 | 3X32B |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage, Metallherstellung, Bergbau und Transportwesen |
Geschlecht | Unisex |