Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex Monysoft 1)
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Produkttyp:
Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Beschreibung
- Handschuh ohne Fadenunterbrechungen und Nähte gestrickt
- Textil-Innenfutter aus Polyamidfaden mit hoher Elastizität.
- Elastischer Strickbund.
- Die beidhändige Form verdoppelt die Lebensdauer des Handschuhs, da beide Seiten verwendet werden können.
- Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit durch seine Erweiterbarkeit.
- Fusselfreie Handschuhe.
- Exzellenter Komfort und Fingerfertigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Nylon |
Klassifikation | Kategorie I |
Bauweise | Nahtloser Strick |
Stulpenmaterial | Nylon |
Beschreibung | Komfort und Produktschutz |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Nein |
Oberflächenbehandlung außen | Nylon |
Güte | Industrieausführung |
Hand | Spezifisch |