Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Sleeves
Click to view available options
Größe:
Eng
Weit
Beschreibung
- Die Schnittwiderstandstechnologie von INTERCEPT™ bietet erstklassigen Schnittschutz und fühlt sich für den Arbeiter weich und kühl an.
- Entwickelt für die Arbeit in Kombination mit jedem schnittfesten HyFlex™ Handschuh
- Erhältlich in drei Versionen: Extra breit, breit, schmal
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Weit |
Bauweise | Gestrickt |
Produkttyp | Manschette |
Material | HPPE-Garn |
Farbe | Grau |
Sterilität | Unsteril |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Modell | HyFlex™11-280 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glasreparatur und -austausch; Handhabung von Blechen und Platten |
Zertifizierung/Konformität | REACH-konform |