Learn More
Ansell HyFlex™ 11-200 schnittfeste Warnschutzärmel mit Klettverschluss
Artikelnummer. 16865180
Click to view available options
19 in.
Die großzügige Größe des Arms reduziert Schweiß und Reizungen und ermöglicht gleichzeitig Bewegungsfreiheit, sodass Mitarbeiter gefährliche Aufgaben ohne Einschränkungen ausführen können.
  • Großzügiger Raum im Armbereich reduziert Schweiß- und Schmutzbildung.
  • Anatomisches Design mit verstellbarem Unterarm ermöglicht Bewegungsfreiheit.
  • Steigert die Produktivität, indem Mitarbeiter ihre Aufgaben ohne Einschränkungen erledigen können.
  • Erhöht die Sicherheit in Bereichen mit schwachem Licht durch hohe Sichtbarkeit.
  • Bietet Schnittleistung gemäß EN Level 5 (ANSI A3) und Stufe 1-Wärmeschutz (EN407).
  • Ergonomisches Design- und Befestigungssystem erhöht die Akzeptanz bei den Mitarbeitern und führt zu weniger Unfälle und Verletzungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Material Nylon
Farbe Warnschutz, gelb
Verschlusstyp Klettband
Einstufung der Schnittfestigkeit ANSI A3
Stulpenform Gestrickt ohne Daumenschlitz
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 und A1:2009, REACH-konform
Länge (angloamerikanisch) 19 in.
Länge (metrisch) 475 mm