Learn More
Hydroxytacrinmaleatsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483409
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Cholinesterase-Hemmer
  • Möglicherweise therapeutisch gegen Alzheimer-Krankheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118909-22-1
Summenformel C17H18N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 330.34
MDL-Nummer MFCD00069287
InChI-Schlüssel NEEKVKZFYBQFGT-BTJKTKAUSA-N
Synonym velnacrine maleate, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol maleate, hydroxytacrine maleate, mentane, 1-hydroxy tacrine maleate, unii-wr9885gals, velnacrine maleate usan, wr9885gals, dsstox_cid_25158
PubChem CID 5702293
IUPAC-Name 9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridin-1-ol;(Z)-But-2-Enodionsäure
SMILES C1CC(C2=C(C3=CC=CC=C3N=C2C1)N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxytacrine maleate salt
Schmelzpunkt 171°C to 173°C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 330.34
Physikalische Form Fest