Learn More
[Hydroxy(tosyloxy)jod]Benzol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene |
CAS Min. % | 97.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 131.0°C to 137.0°C |
Farbe | Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97+% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15, 5369 |