Learn More
Flusssäure, puriss., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
5 l
30 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Flusssäure |
Konzentration | ≥ 40 % |
Dichte | 1.15 g/ml bei 25 °C |
Dampfdruck | 25 mmHg (20 °C) |
Menge | 5 l |
UN-Nummer | 1790 |
Formelmasse | 20.01 mol |
Güte | puriss. |