Learn More
Fluorwasserstoffsäure, 48 %, für elektronische Verwendung, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1 |
Farbe | Farblos |
CAS | 7664-39-3 |
Schmelzpunkt | -35°C |
Siedepunkt | 105°C |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 2.5 L |
Summenformel | FH |
Physikalische Form | Flüssig |
MDL-Nummer | MFCD00011346 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.