Learn More
Bromwasserstoffsäure-Lösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15691690
Click to view available options
Menge:
50 ml
250 ml
1 l
33 Gew. % in Essigsäure
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-10-6
Summenformel BrH
Molekulargewicht (g/mol) 80.91
MDL-Nummer MFCD00011323
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromwasserstoff, Bromwasserstoffsäure, Bromsäure, Wasserfreie Hydrobromsäure, Bromowodor-Politur, Hydrobromid, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromwasserstoffsäurelösung
Konzentration 33 Vol. % in Essigsäure
Dichte 1.40 g/ml bei 20 °C
Flammpunkt >65 °C (>149 °F)
Menge 50 ml
UN-Nummer 3265
Beilstein 3587158
IUPAC-Name Bromwasserstoff
Formelmasse 80.91 mol