Learn More
Bromwasserstoffsäure, Reagenzgütegrad,48 %, Honeywell
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromwasserstoffsäure |
Namenshinweis | Reagenzgütegrad, 48 % |
Siedepunkt | 126 °C |
CAS Min. % | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
CAS Max. % | <70.0000%, <50.0000% |
Dichte | 1.49 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 500 ml |
Strukturformel | I2 |
UN-Nummer | UN1788 |