Learn More
Bromwasserstoffsäure, Purum p.a., ≥48 %, Honeywell™
Artikelnummer. 16665753
Click to view available options
15 L
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Hydrobromic acid
Farbe Hellgelb
CAS 7732-18-5
Schmelzpunkt -11 °C
Siedepunkt 126°C (1013 hPa)
CAS Min. % ≥ 50%
CAS Max. % <70%
Dichte 1,490 g/cm3 (20 °C)
Menge 15 L
Summenformel H2O
Strukturformel HBr
Beilstein 3587158
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Güte Reagenz
Mostrar más Mostrar menos