Learn More
Bromwasserstoffsäure, 47 % bis 49 %, BAKER ANALYSIERT™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Beschreibung
- Für Labor, Forschung oder Fertigung
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromwasserstoffsäure |
Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
Relative Dichte | 1 l = 1.50 kg |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien |
Menge | 4 l |
IUPAC-Name | Broman |
Formelmasse | 80.92 |
Reinheit (%) | 47 bis 49 % |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |