Learn More
Hydriodsäure, hochrein, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11492644
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
pH 1
Farbe Braunrot
CAS 10034-85-2
Schmelzpunkt -51 °C
Siedepunkt 127 °C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 100 ml
Summenformel HI
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011347
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI-Schlüssel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES I
IUPAC-Name Wasserstoffiodid
Molekulargewicht (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydriodic acid SLR
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydriodic acid