Learn More
Iodwasserstoffsäure, zur Analyse, 57 Gew.% Lösung in Wasser, dest., ohne Stabilisator, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10002500
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-85-2
Summenformel HI
Molekulargewicht (g/mol) 127.91
MDL-Nummer MFCD00011347
InChI-Schlüssel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Wasserstoffiodid
SMILES I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydriodic acid
Dichte 1.7000 g/mL
Siedepunkt 127.0°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HI
Menge 50 mL
Fieser 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Merck Index 15, 4814
Relative Dichte 1.7
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 127.91
Güte Analyse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydriodic acid, aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydriodic acid