Learn More
Hydriodsäure, ACS, 55 bis 58 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415180
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
4 x 500 ml
In der organischen Chemie wird sie als Katalysator für die Umwandlung von primärem Alkohol in Alkylhalogenid verwendet. Für Methoxyl-Bestimmungen geeignet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Wird als Katalysator für die Umwandlung von Primäralkohol in Alkylhalogenid verwendet
  • Für Methoxyl-Bestimmungen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydriodic acid
Farbe Braun-rot bis gelb
CAS 10034-85-2
Dichte 1,701 g/cm³ (14,195 lb./gal)
Schwermetalle (als Pb) 0,001%
Verpackung 4 x 500 ml
Glührückstand 0,01%
Empfindlichkeit Lichtempfindliche Flüssigkeit
Dampfdruck 7100 hPa (5325 mm Hg)
Hinweise zur Reinheitsqualität 55 to 58%
Menge 500 ml
Summenformel HI
Physikalische Form Verflüssigt
MDL-Nummer MFCD00011347
UN-Nummer 1787
Merck Index 14,4776
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI-Schlüssel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES I
IUPAC-Name Jodan
Molekulargewicht (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Formelmasse 127.91
Güte ACS