Learn More
Hydriodic Acid, 55 to 60%, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydriodic acid |
CAS | 10034-85-2 |
Dichte | 1.7g/mL at 20°C |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 mL |
Summenformel | HI |
MDL-Nummer | MFCD00011347 |
UN-Nummer | UN1787 |
Synonym | hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group |
InChI-Schlüssel | XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N |