Learn More
Hydriodic Acid, 55 to 58%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15675370
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-85-2
Summenformel HI
Molekulargewicht (g/mol) 127.91
MDL-Nummer MFCD00011347
InChI-Schlüssel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
IUPAC-Name Wasserstoffiodid
SMILES I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydriodic acid
Siedepunkt 127°C
Dichte 1.7g/mL at 25°C
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mL
UN-Nummer UN1787
Formelmasse 127.91g/mol
Reinheit (%) 55.0 to 58.0%