Learn More
Hydrazinhydrat, 55 % (Hydrazin, 35 %), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10521794
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10217-52-4, 7732-18-5
Summenformel H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 32.05
MDL-Nummer MFCD00149931
InChI-Schlüssel OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES NN
Spezifikation
Siedepunkt 109.4°C
Chemischer Name oder Material Hydrazine hydrate
Schmelzpunkt -65.0°C
Namenshinweis 55% (Hydrazine 35%)
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Prozentgehaltsbereich 55%
Strukturformel H2NNH2·xH2O
Fieser 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
Flammpunkt >100°C
Merck Index 14,4771
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in chloroform and ether
IUPAC-Name Hydrazin; Hydrat
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) 55% (Hydrazine,35%)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3870 to 1.3910
Relative Dichte 1.023
Dichte 1.0230g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrazine (hydrate),Hydrazine