Learn More
Hydrazinacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
70.45 CHF - 196.98 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7335-65-1 |
---|---|
Summenformel | C2H8N2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 92.10 |
MDL-Nummer | MFCD00013141 |
InChI-Schlüssel | YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | hydrazine acetate, hydrazinium acetate, hydrazine, monoacetate, hydrazine monoacetate, acetic acid; hydrazine, hydrazineacetate, hydrazine, acetate 1:1, acetic acid; diamine, hydrazine mono-acetate, acmc-209bph |
PubChem CID | 165591 |
IUPAC-Name | Essigsäure;hydrazin |
SMILES | NN.CC(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10125803
|
Thermo Scientific Acros
411750050 |
5 g | Glasflasche |
70.45 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10361301
|
Thermo Scientific Acros
411750250 |
25 g | Glasflasche |
196.98 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzChemische Identifikatoren
7335-65-1 | |
92.10 | |
YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N | |
165591 | |
NN.CC(O)=O |
C2H8N2O2 | |
MFCD00013141 | |
hydrazine acetate, hydrazinium acetate, hydrazine, monoacetate, hydrazine monoacetate, acetic acid; hydrazine, hydrazineacetate, hydrazine, acetate 1:1, acetic acid; diamine, hydrazine mono-acetate, acmc-209bph | |
Essigsäure;hydrazin |
Spezifikation
Hydrazine acetate | |
7335-65-1 | |
Echt | |
C2H8N2O2 | |
MFCD00013141 | |
YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N | |
Essigsäure;hydrazin | |
165591 | |
97% |
99% | |
Weiß | |
97% | |
NH2NH2·CH3COOH | |
hydrazine acetate, hydrazinium acetate, hydrazine, monoacetate, hydrazine monoacetate, acetic acid; hydrazine, hydrazineacetate, hydrazine, acetate 1:1, acetic acid; diamine, hydrazine mono-acetate, acmc-209bph | |
NN.CC(O)=O | |
92.10 | |
92.1 | |
Feines Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Sehr giftig für Wasserlebewesen mit langfristigen Wirkungen.
Giftig bei Einatmen.
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Kann Krebs erzeugen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
GHS-P-Satz
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 230-845-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hydrazine acetate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.