Learn More
3M™ Hydrierter Schwamm
Vereinfachte Verpackung minimiert die Handhabung und Vorbereitung und reduziert den Abfall.
349.80 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Hydrierter Schwamm |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 3 in. |
Breite (angloamerikanisch) | 1,5 Zoll |
Verpackungsmenge | 100/Cs. |
Beschreibung
- Gebrauchsfertige, vorhydrierte Schwämme für eine einfache und bequeme Entnahme von Umgebungs- und Lebensmittelproben.
- Haltbarer Schwamm, der dem Schrubben standhält.
- Schwammbeutel mit Beschriftungsetikett zur einfachen Kennzeichnung von Proben.
- Enthält zwei dekontaminierte Handschuhe für mehr Sicherheit und Komfort.
Spezifikation
Hydrierter Schwamm | |
3 in. | |
1,5 Zoll | |
100/Cs. |