Learn More
HYDRANAL™ – Standard-Natriumtartratdihydrat, Standard für die Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt ∼ 15.66 %), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15654350
Click to view available options
Menge:
25 g
6 x 25 g
Standard für die Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt ca. ∼15,66 %, genauer Wert in Analysebericht)
Vorteile von HYDRANAL Wasserstandard:
  • Breites Produktsortiment für volumetrische und coulometrische Karl-Fischer-Anwendungen sowie die indirekte Ofenanwendung
  • Hergestellt gemäß ISO 9001-Anforderungen
  • Analysebericht, der den genauen Wassergehalt und die erweiterte Unsicherheit zeigt
Verifiziert gegen externe Standards wie NIST SRM 2890 oder NMIJ CRM 4222
  • Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
  • Praktische Verpackung
  • Lieferung mit ausführlicher Gebrauchsanweisung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6106-24-7
Summenformel C4H8Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
MDL-Nummer MFCD00150035
InChI-Schlüssel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
PubChem CID 131855972
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutansäure;Natrium;Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Standard-Natriumtartratdihydrat
Namenshinweis Standard für Karl Fischer-Titration (Wassergehalt ∼15.66 %), genauer Wert in Analysebericht
Dichte 1.820 g/cm3
Menge 6 x 25 g
CAS Max. % ≤100.0000%
Verpackung Glasflasche
Hinweise zum Prozentgehalt wirksames Wasser
Güte Karl Fischer