Learn More
Hydranal™ - CRM Wasserstandard 1.0, zertifiziertes Referenzmaterial für die Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt 1 mg/g = 0,1 %), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15655825
Click to view available options
Menge:
10 x 4 mL
Verpackung:
Ampulle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0
Namenshinweis Certified reference material for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%)
Dichte 1.000 g/cm3
Flammpunkt 43°C
Menge 10 x 4 mL
CAS 100-66-3, 108-32-7
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS Max. % <100.0000%, <10.0000%
Siedepunkt 153°C to 155°C
Verpackung Ampulle
Hinweise zum Prozentgehalt Effektive Wassercoulometrie
Summenformel C7H8O
UN-Nummer UN2222
InChI-Schlüssel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Anisol
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Güte Zertifiziertes Referenzmaterial
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL CRM Water Standard 1.0
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: anisole, propylene carbonate