Learn More
Ansell™ Hycron™ Schwere blaue Handschuhe der Serie 27-805 aus Nitril
Catalog Number p-8005279
6.27 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
9
10
11
Dreimal länger haltbar als strapazierfähiges Leder.  Die einzigartige Ansell Nitrilformulierung gewährleistet eine hervorragende Beständigkeit gegen scharfe und abrasive Materialien.
  • Die Nitrilbeschichtung ist stärker und flexibler als PVC.
  • Bildet eine ausgezeichnete Barriere gegen Fett und Öl.
  • Degradiert nicht wie Leder oder Baumwolle.
  • Ohne Silikon hergestellt.
  • Garantierte Sauberkeit für den Metall- und Motorenbau.
  • Cut-and-Sewn-Aufbau
  • Einlage aus Baumwolljersey
  • Vollständig beschichtet
  • Strickbündchen
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität Normen der KATEGORIE II, EN 388:4221
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitril
Produkttyp Schwere Handschuhe
Größe 11
Modell 27-805
Art der Handschuhstulpe Langes Sicherheitsbündchen
Auskleidung Baumwolljersey
Handflächentyp Handfläche vollständig beschichtet
Menge 144 Paar
Beständig gegen Scharfe und abrasive Materialien
Serie 27-805