Learn More
Ansell™ Hycron™ Schwere blaue Handschuhe der Serie 27-805 aus Nitril
6.27 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
9
10
11
Beschreibung
- Die Nitrilbeschichtung ist stärker und flexibler als PVC.
- Bildet eine ausgezeichnete Barriere gegen Fett und Öl.
- Degradiert nicht wie Leder oder Baumwolle.
- Ohne Silikon hergestellt.
- Garantierte Sauberkeit für den Metall- und Motorenbau.
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Einlage aus Baumwolljersey
- Vollständig beschichtet
- Strickbündchen
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE II, EN 388:4221 |
Stulpenmaterial | Nitril |
Coating Material | Nitril |
Produkttyp | Schwere Handschuhe |
Größe | 11 |
Modell | 27-805 |
Art der Handschuhstulpe | Langes Sicherheitsbündchen |
Auskleidung | Baumwolljersey |
Handflächentyp | Handfläche vollständig beschichtet |