Learn More
Cytiva HyClone™ Wasser in WFI-Qualität (Wasser für Injektionszwecke)
Artikelnummer. 11531861
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
10 L
20 L
200 L
Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen und den biopharmazeutischen Herstellungsprozess
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
IUPAC-Name Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Menge 10 L