Learn More
GE Healthcare Hyclone™ HyClone™ US-Donor Pferd
Marke: GE Healthcare Hyclone™ SH30074.03IH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sorgfältig von ausgewählten Spenderherden gesammelt, die einer regelmäßigen veterinärmedizinischen Untersuchung und Betreuung unterzogen werden. Wird von Tieren gewonnen, die angereicherte Nährmittel erhalten, wodurch eine korrekte Ernährung sichergestellt ist. Vor der Blutentnahme erfolgt eine Fastenzeit, um die Lipidkonzentration zu verringern. Die Blutentnahme bei den Pferden erfolgt in einem abgeschirmten Raum, der speziell für die aseptische Entnahme ausgestattet ist. Bei jedem Pferd werden in regelmäßigen Abständen Coggins-Tests auf infektiöse Pferdeanämie durchgeführt. Das Donor-Pferdeserum wird durch drei aufeinander folgende Filter mit Porengröße 100 nm (0,1 μm) steril gefiltert.Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glukose | |
US-Spenderpferd | |
Steril | |
BVDV, Rabiesvirus, Reovirus, cytopathogene Wirkstoffe | |
Coggins |
Pferd | |
500 mL | |
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm | |
Ja |