Learn More
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), average age at time of collection is 6 to 8 years
Marke: Cytiva SH30528.05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
6 bis 8 Jahre | |
Rinderserum von ausgewachsenen Tieren | |
Dreifach gefiltert | |
HyClone™ |
Neuseeland | |
3000 mL | |
Bestrahlt | |
Geprüft gemäß europäischem Arzneibuch |