Learn More
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), average age at time of collection is 6 to 8 years
Marke:  Cytiva SH30528.03NI
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16645765
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
6 bis 8 Jahre
Rinderserum von ausgewachsenen Tieren
Dreifach gefiltert
HyClone™
Neuseeland
1000 ml
Nicht bestrahlt
Geprüft gemäß europäischem Arzneibuch