Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4Transfx-293 Medien in Pulverform
Fördert die Transfektion mit Lipofektion, Polymer oder ähnlichen Methoden in der HEK 293-Zellkultur.
Marke:  Cytiva SH30861.01
266.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10015813
  • 289.00 CHF / 5 Liter
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
HyClone SFMTransfx-293 Medium ist ein Serum-freies Medium ohne tierische Bestandteile, das das Wachstum von HEK 293-Zellkulturen unterstützt und Transfektion mit Lipofektion, Polymer oder ähnlichen Methoden fördert. Dieses regulatorische Medium wurde entwickelt, um hohe Transfektionseffizienz, Zelldichte und Produktivität in Suspensionskulturen zu unterstützen.
Das Medium SFM4Transfx-293 ist in Flüssig- und Pulverform erhältlich.
  • Unterstützt hohe Transfektionseffizienz.
  • Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption.
  • Ohne tierische Bestandteile.
  • Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierten Einrichtungen.
  • Entwickelt für hohe Ausbeuten bei der Produktion von Zellkulturen und Proteinen/Vektoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Unsteril
5 L
Pulver
Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot, Kein Natriumhydrogencarbonat