Learn More
Cytiva HyClone™ Serum von neugeborenen Kälbern (USA)
Steigern des Zellkulturwachstums mit HyClone™ Serum von neugeborenen Kälbern aus dem Herkunftsland USA.
Marke:  Cytiva SH30118.03IR25-40
125.39 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16291102
  • 151.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durch sequenzielle 100 nm-Filter gefiltert; stammt von Tieren, die normalerweise unter 10 Tage alt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Serum von neugeborenen Kälbern (USA)
500 mL
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Nein