Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum (neugeborenes), Herkunftsland: New Zealand
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
91.00 CHF - 172.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USDA-Bestimmungen
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Sterilität Steril
Endotoxin-Konzentration ≤ 25 EU/ml
Nachgewiesenes Mykoplasma Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Verarbeitung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verarbeitung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16201112
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30401.01IR25-40
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen 500 mL
99.00 CHF
500 Milliliter
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
12624237
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30401.02HI
Hitzeinaktiviert 1000 mL
172.00 CHF
1000 Milliliter
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16221112
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30401.01IR30-45
Bestrahlt, 30 bis 45 Dosen 500 mL
99.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16231112
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30401.02IR25-40
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen 1000 mL
172.00 CHF
1000 Milliliter
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12802956
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30401.01IR
Bestrahlt 500 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12339962
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30401.01HI
Hitzeinaktiviert 500 mL
99.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16251112
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30401.02IR30-45
Bestrahlt, 30 bis 45 Dosen 1000 mL
172.00 CHF
1000 Milliliter
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In Neuseeland sorgfältig gewonnen, verarbeitet und gefiltert
  • Gewährleistung der Sicherheit gegen Rinderkrankheiten
  • Wir befolgen die gleichen Standards bei der Verarbeitung unseres Kälberserums wie bei unserem fötalen Rinderserum (FBS), um höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen
  • HyClone Neugeboren-Kälberserum, neuseeländischer Herkunft, wird durch drei sequentielle Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0.1 μm) gefiltert.
  • Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    USDA-Bestimmungen
    Steril
    Ja
    Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
    ≤ 25 EU/ml