Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum (neugeborenes), Herkunftsland: New Zealand
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
Marke:  Cytiva SH30401.01IR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12802956
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • In Neuseeland sorgfältig gewonnen, verarbeitet und gefiltert
  • Gewährleistung der Sicherheit gegen Rinderkrankheiten
  • Wir befolgen die gleichen Standards bei der Verarbeitung unseres Kälberserums wie bei unserem fötalen Rinderserum (FBS), um höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen
  • HyClone Neugeboren-Kälberserum, neuseeländischer Herkunft, wird durch drei sequentielle Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0.1 μm) gefiltert.
  • Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Osmolality,Iron,TIBC,Percent Iron Saturation,Glucose,IgG
    Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
    Steril
    Bestrahlt
    ≤ 25 EU/ml
    Yes
    USDA-Bestimmungen
    500 mL
    Bestrahlt
    Blauzungenkrankheit, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Kaninchenvirus, Reovirus
    Nein