Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum (neugeborenes), Herkunftsland: New Zealand
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
Marke:  Cytiva SH30401.01HI
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12339962
  • 99.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In Neuseeland sorgfältig gewonnen, verarbeitet und gefiltert
  • Gewährleistung der Sicherheit gegen Rinderkrankheiten
  • Wir befolgen die gleichen Standards bei der Verarbeitung unseres Kälberserums wie bei unserem fötalen Rinderserum (FBS), um höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen
  • HyClone Neugeboren-Kälberserum, neuseeländischer Herkunft, wird durch drei sequentielle Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0.1 μm) gefiltert.
  • Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Gamma-Globulin, alkalische Phosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Inorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glukose, IgG
    Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
    Steril
    Blauzungenkrankheit, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Kaninchenvirus, Reovirus
    Ja
    Ja
    USDA-Bestimmungen
    500 mL
    Hitzeinaktiviert
    ≤ 25 EU/ml