Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum
Supplement cell culture growth with New Zealand sourced Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, an excellent and cost-effective alternative to fetal bovine serum (FBS).
202.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | -10 °C oder niedriger, nach dem Auftauen bei 2 °C bis 8 °C lagern |
---|---|
Herkunftsland | Neuseeland |
Produkttyp | Rinderserum von neugeborenen Kälbern |
Volumen (metrisch) | 1.000 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fördert das Zellwachstum |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17682075
|
Cytiva
SH30401.02IH25-40 |
25 bis 40 Dosen |
202.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17692075
|
Cytiva
SH30401.02IH30-45 |
30 bis 45 Dosen |
202.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Supplement cell culture growth with New Zealand sourced Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, an excellent and cost-effective alternative to fetal bovine serum (FBS).
- Sourced from animals that are typically less than 10 days old
- Traceable
- Conforms to USDA regulations
Spezifikation
-10 °C oder niedriger, nach dem Auftauen bei 2 °C bis 8 °C lagern | |
Rinderserum von neugeborenen Kälbern | |
Fördert das Zellwachstum |
Neuseeland | |
1.000 ml |