Learn More
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) mit Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), die auf der Grundlage der Einhaltung der ISO9001:2000 -Richtlinien sowie der geltenden current Good Manufacturing Practices (cGMP) für medizinische Geräte hergestellt werden.
Marke:  Cytiva SH30601.01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12360033
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
  • Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP, ISO 9001:2000
MEM (Richters-Modification) mit L-Glutamin und Phenolrot
MEM (Richters-Modifikation) mit L-Glutamin
0,1 μm steril gefiltert
None
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Flüssig
Steril gefiltert
Glutamin
500 mL