Learn More
Cytiva HyClone™ bestrahltes Kälberserum, Herkunftsland USA
Gewonnen durch Blutentnahme aus Kalbfleischkälbern, die außergewöhnlich hohe Transferrinspiegel produzieren
Marke: Cytiva SH30073.02IR
Additional Details : Gewicht : 0.13000kg
Beschreibung
- Tieralter zum Entnahmezeitpunkt 16 bis 24 Wochen
- Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
- Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
- In den USA gewonnen; vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Originalquelle
- Kostengünstige Alternative zu FKS
Spezifikation
16 bis 24 Wochen | |
Rinderserum von Kälbern | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53 | |
HyClone™ |
Vereinigte Staaten | |
100 ml | |
Bestrahlt | |
Nein |