Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Newborn Calf Serum, New Zealand Origin
Contains three to four times as much available iron and transferrin as FBS or equine serum
Marke: Cytiva SH30626.02IR30-40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sorgfältig gesammelt, verarbeitet und gefiltert in Neuseeland, um Schutz vor Rinderkrankheiten zu gewährleisten
- Enthält drei- bis viermal soviel Eisen und Transferrin als FKS oder Pferdeseren
- Stammt von Rindern, die in der Regel weniger als 10 Tage alt sind
Spezifikation
<10 Tage | |
Serum von neugeborenen Kälbern | |
Steril | |
Bestrahlt (30–40 kGy) | |
HyClone™ |
Neuseeland | |
500 mL | |
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm | |
Ja |