Learn More
Cytiva HyClone™ mit Eisen ergänztes Kälberserum, Herkunftsland: New Zealand
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
Marke: Cytiva SH30626.03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glukose | |
Neuseeland | |
1000 mL | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
≤ 25 mg/dl | |
Ja |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Eisen-ergänztes neugeborenes Kälberserum | |
Steril | |
Ohne | |
Nein | |
HyClone™ |