Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, US Origin
Contains additional iron that boosts serum transferrin levels to physiological levels
Marke: Cytiva SH30372.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ergänzt durch Eisen und wachstumsfördernde Faktoren
- Tieralter zum Entnahmezeitpunkt ca. 16–24 Wochen
- Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
- Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
- In den USA gewonnen; vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Originalquelle
- Eine kostengünstige Alternative zu FKS
Spezifikation
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierten Einrichtungen | |
Vereinigte Staaten | |
100 mL | |
Formelgefütterte Kalbfleischkälber | |
Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53 | |
Ergänzung für das Zellkulturwachstum | |
<10 mg/dl | |
HyClone™ |
16 bis 22 Wochen | |
Kälberserum | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Ohne | |
<10 EU/ml | |
Nein | |
Ja |