Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum (New Zealand)
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS)
Marke:  Cytiva SH30414.03IR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16615765
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • In den USA gewonnen, vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Originalquelle
  • Alter des Tieres zum Zeitpunkt der Gewinnung weniger als 10 Tage
  • Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm
  • Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
  • Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
  • Mit Eisen ergänzt
  • Jede Serumcharge mit wird mit True-Pool-Technologie gebündelt, um die Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Flaschen zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glukose und IgG
Neuseeland
Kälberserum
Steril
Bestrahlt
≤ 25 EU/ml
≤ 25 mg/dl
HyClone™
Bei oder unter –10 °C lagern
Flüssig
1000 mL
Sequenziell gefiltert, 100 nm
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Nein