Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, EMEA Tested
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
176.00 CHF - 185.64 CHF
Spezifikation
Age | 16 bis 22 Wochen |
---|---|
Produkttyp | Kälberserum |
Endotoxin-Konzentration | ≤ 10 EU/ml |
Hämoglobin-Konzentration | ≤10 mg/dl |
Mit Eisen ergänzt | Ja |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11987328
|
Cytiva
SH30534.04 |
Bestrahlt |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
16615775
|
Cytiva
SH30534.04NI |
Nicht bestrahlt |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Contains three to four times as much available iron and transferrin as FBS or equine serum
Spezifikation
16 bis 22 Wochen | |
≤ 10 EU/ml | |
Ja | |
Konformitätsprüfungen der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA) |
Kälberserum | |
≤10 mg/dl | |
HyClone™ |