Learn More
Cytiva HyClone™ IMDM Medien, Pulver
Marke:  Cytiva SH30005.02
Artikelnummer. 11918075
  • 136.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000
IMDM mit L-Glutamin, HEPES, ohne Alpha-Thioglycerol
IMDM mit L-Glutamin, HEPES, ohne Alpha-Thioglycerol
Glutamin, HEPES
2 x 5 L
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Pulver
Unsteril
Kein α-Thioglycerol