Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Optimiert für das Wachstum von CHO-Zellen und Derivaten.
Marke: Cytiva SH30066.03IR30-45
369.55 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kostengünstige Alternative zu FKS
- Leistung vergleichbar mit der von FKS
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
- Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
- Nachgewiesene Leistung mit einer Vielzahl von Zelllinien, einschließlich Hybridom-, CHO-, BHK-21-, NS0-, MRC-5- und Vero-Zellen
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Eisensättigung, Glukose, IgG. | |
Vereinigte Staaten | |
FBS-Ersatzserum | |
Steril | |
Bestrahlt (30 bis 45 Dosen) | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
HyClone™ | |
USDA-geprüft |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Flüssig | |
500 mL | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Blauzungenkrankheit, boviner Adenovirus, Rinderparvovirus, Rind RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorptions-Wirkstoffe, Tollwut-Virus, Reovirus | |
Nein | |
Typischerweise weniger als 2 μg/ml | |
Nein |