Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (USA)
Optimiert für das Wachstum von CHO-Zellen und Derivaten.
Marke:  Cytiva SH30066.02HI
101.64 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12339772
  • 108.00 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kostengünstige Alternative zu FKS
  • Leistung vergleichbar mit der von FKS
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
  • Geringe Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
  • Nachgewiesene Leistung mit einer Vielzahl von Zelllinien, einschließlich Hybridom-, CHO-, BHK-21-, NS0-, MRC-5- und Vero-Zellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Eisensättigung, Glukose, IgG.
Vereinigte Staaten
100 mL
Sequenziell gefiltert, 100 nm
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Ja
Typischerweise weniger als 2 μg/ml
Nein
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
FBS-Ersatzserum
Steril
Hitzeinaktiviert
≤ 10 EU/ml
≤ 20 mg/dl
HyClone™
USDA-geprüft