Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Equine Serum, US Origin
Used to enhance cell culture performance; a cost-efficient alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
140.00 CHF - 160.00 CHF
Spezifikation
Age | > 6 Monate |
---|---|
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Donor-Pferdeserum |
Menge | 1000 ml |
Produktcode | Marke | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16625745
|
Cytiva
SH30074.04HI |
Hitzeinaktiviert | N/A | ||||||
16251092
|
Cytiva
SH30074.04IR25-40 |
Bestrahlt (25–40 kGy) |
160.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Carefully collected from animals fed an enriched diet to ensure proper nutrition
- To reduce lipid concentration, the equine herd is fasted and then the blood is collected in a special facility using aseptic techniques
- Coggins tests for equine infectious anemia are performed on each horse
Spezifikation
> 6 Monate | |
Flüssig | |
1000 ml | |
≤ 10 EU/ml | |
HyClone™ |
Vereinigte Staaten | |
Donor-Pferdeserum | |
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm | |
≤ 10 mg/dl |