Learn More
Cytiva Donor-Pferdeserum
Sorgfältig von ausgewählten US-Spenderherden gesammelt, die einer regelmäßigen veterinärmedizinischen Untersuchung und Betreuung unterzogen werden.
Marke: Cytiva SH30074.04
110.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Serumgewinnung:- Von der Abnahme bis zur Endverpackung
- Jeder Schritt wird dokumentiert.
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß den Good Manufacturing Practices (cGMP)
- Weitreichende Qualitätstests, Leistungsprüfungen und Analysen
- Aseptisch verpackt unter Reinraumbedingungen der Klasse 100
- Jede Serumcharge wird getestet, um ihre Qualität und Sterilität sicherzustellen
- Gepoolt nach der Filtration und vor der endgültigen Verpackung
- Konsistente Qualität von der ersten bis zur letzten befüllten Flasche
- Verbessert die Einheitlichkeit und minimiert Schwankungen innerhalb einer Serumcharge
Spezifikation
Albumin | |
Pferdeserum | |
Steril | |
Ohne | |
Nein |
Vereinigte Staaten | |
1 L | |
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm | |
BVDV, Rabiesvirus, Reovirus, Zytopathogene Wirkstoffe | |
HyClone™ |